Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite, serum vial bottle
Code produit 17934312 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17934312 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27190302
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl). Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the RNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternate base protection options are also available to allow for faster deprotection and longer oligonucleotide synthesis. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
  • HPLC Purity: ≥99%
  • M-11 Impurity: ≤0.01%
  • 31P NMR Purity: ≥99%
  • Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%
  • No single PIII impurity >0.3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté RMN du 31P ≥99%
Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems
Description Base: rA
Base Protection: Bz
Poids moléculaire 988.2 g/mol
Type de produit CEP Bz-rA
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Adénosine (A)
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Quantité 1 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure
À utiliser avec (application) Oligonucleotide synthesis
Forme Poudre
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Formule moléculaire C53H66N7O8Psi
CAS 104992-55-4
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.