Learn More
Masterflex™ Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.6 mm
6.35 mm
Diameter (Metric) Outer:
3.2 mm
7.9 mm
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
- For use specifically for medical applications
- REACH Compliant for DEHP
- Individual product dimension are maintained and monitored through in-line micrometers and off-line verification with computerized imaging equipment
Typical applications include:
- Dialysis equipment
- Peristaltic pumps
- Medical laboratories
- Minimally invasive devices
- Inhalation equipment
- Blood and IV solutions
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 10993, USP Class VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.06 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 1.6 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (English) Outer | 0.13 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 3.2 mm |
| Overall Length (English) | 49 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto