Learn More
R&D Systems™ C-Laurdan
Code produit 18747146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18747146 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18747146 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7273/2
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Two-photon polarity-sensitive lipid membrane probe
C-Laurdan is a fluorescent probe for imaging lipid rafts. Used to detect membrane polarity via one and two-photon fluorecence imaging. Two photon excitation spectra = 780 nm; one photon absorption/emission spectra = 348/423 nm; Quantum yield = 0.43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[6-(1-oxododecyl)-2-naphthalenyl]glycine
CAS 959839-06-6
Quantité 2 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Formule moléculaire C25H35NO3
Pureté 0.95