Description
Adsorbant Macherey-Nagel C18 Ec, Avec coiffe : Oui, quantité : 100 g
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 45 μm |
| Gamme de produits | CHROMABOND |
| Adsorbant | C18 avec “end-capping” |
| Type | Adsorbant SPE |
| “End-capped” | Oui |
| Quantité | 100 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?