Learn More
Tellurure de cadmium, morceau polycristallin noir, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Semiconductors, phosphorsCadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cadmium telluride |
| Point de fusion | 1041°C |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Poudre polycristalline |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 6.20 g/mL |
| Numéro UN | UN3077 |
| Merck Index | 14,1629 |
| Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.