Learn More
Tellurure de cadmium, morceau polycristallin noir, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367917 100 g 100g
11377917 5 g 5g
11357917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11367917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014365.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-25-8
Formule moléculaire CdTe
Poids moléculaire (g/mol) 240.01
Numéro MDL MFCD00015998
Clé InChI RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
CID PubChem 91501
Nom IUPAC tellanylidènecadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium telluride
Point de fusion 1041°C
Couleur Noir
Forme physique Grumeau polycristallin
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Densité 6.2
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche