Learn More
Merck™ Calbiochem™ Phorbol-12-myristate-13-acetate
Phorbol-12-myristate-13-acetate, CAS 16561-29-8, is the most common phorbol ester. Activates PKC at nanomolar concentrations.
Marque:  Merck™ 524400-10MG
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15283165
  • 472.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 24-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Packaged Under Inert Gas
Spécification
Spécification
98% by HPLC
10mg
16561-29-8
616.8g/mol
White solid
Protein Kinase C
C36H56O8
DMSO
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Phorbol-12-myristate-13-acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.