Learn More
Carbonate de calcium, poudre blanche, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383418 250 g 250g
11373418 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11383418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036337.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
It is used medicinally as a calcium supplement or as an antacid. It is also used for industrial purposes. Calcium carbonate is the most widely used mineral in the paper, plastics, paints and coatings industries. Hierarchical hollow calcium carbonate particles shows an useful application as anticancer drug carrier. It plays an essential role to catalyze alcoholysis of fats and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Indice de réfraction 1.6583
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Densité 2.93
Informations sur la solubilité Soluble in acids,insoluble in water.
Poids de la formule 100.09
Qualité ACS