Learn More
Carbonate de calcium, étalon de chélation, ACS, 99,95 à 100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387858 100 g 100g
11397858 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11387858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036399.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Carbonate de calcium, CCaO3, numéro CAS-471-34-1, aeromatt, akadama, aragonite, calcite, carbonate de calcium, calofort u, sel de calcium d’acide carbonique 1:1, craie, calcaire, marbre, 500 g, poudre blanche, 99,95 à 100,05 %, CHEBI:3311, 2.93, 207-439-9, 100,09, ACS, VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L, carbonate de calcium
Calcium carbonate is a dietary supplement used when the quantity of calcium taken in the diet is not enough. Used as an antacid to relieve heartburn, acid indigestion and upset belly. Practiced in the expression industry. Also widely used as a filler in plastics and is used in metallurgy of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Indice de réfraction 1.6583
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.95-100.05%
Densité 2.93 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water but soluble in acids.
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Qualité ACS