Learn More
Smad3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-SMAD3-1A2, R&D Systems™
Code produit 18609466 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609466 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609466 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307255100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.98€
    479.85€ / 100µg
    Save 84.13€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Smad3 Monoclonal specifically detects Smad3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Smad3
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-SMAD3-1A2
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène DKFZp586N0721, DKFZp686J10186, hMAD-3, hSMAD3, HsT17436, JV15-2MGC60396, MAD homolog 3, mad protein homolog, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), mad3, MADH3mad homolog JV15-2, mothers against decapentaplegic homolog 3, Mothers against DPP homolog 3, SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3, SMAD family member 3HSPC193, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Smad3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Smad3 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4088
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus