Learn More
Chromate de calcium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389498 100 g 100g
11379498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11389498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043333.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13765-19-0 | CaCrO4 | 156.07 g/mol
Calcium chromate is used as a corrosion inhibitor and pigment. It is also used as a depolarizer in batteries and a metal coating and primer. Further, it is used in electroplating, photochemical processing and industrial waste treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-19-0
Formule moléculaire CaCrO4
Poids moléculaire (g/mol) 156.07
Numéro MDL MFCD00049403
Clé InChI RFAFBXGYHBOUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium chromate, gelbin, calcium monochromate, yellow ultramarine, calcium chrome yellow, chromatite syn, calcium chromate vi, sintered calcium chromate, unii-j1fgh4zj4m, chromic acid, calcium salt
CID PubChem 26264
Nom IUPAC calcium dioxochromiumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chromate
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3087
Informations sur la solubilité Soluble in acid and water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 156.07
Pourcentage de pureté 99.9%