Learn More
Fluorure de calcium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331638 50 g 50g
11311638 10 g 10g
11321638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11331638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011022.18
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
It finds its application in spectroscopy, electronics, lasers, high-temperature dry-film lubricants, emery wheels, certain cements, phosphors, paint pigment, catalyst in wood preservatives, and optical equipment. Calcium fluoride is used as component of electrolyte, fluxing agent for aluminum metallurgy. It is used in glass and fluorescent lamps industry. It has dental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nom IUPAC difluorure de calcium
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ∼2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Forme physique Cristaux transparents
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.18 g/mL
Merck Index 14,1667
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99%