Learn More
Calcium Fluoride, Natural, Honeywell™
Code produit 15680550 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15680550 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15680550 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 019055KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Natural,≥95%, powder
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Forme physique Powder
Quantité 5 kg
Formule moléculaire CaF2
Numéro MDL MFCD00010907
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
Poids de la formule 78.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Densité 3.18g/mL at 25°C