Learn More
Fluorure de calcium, poudre blanche, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397608 500 g 500g
11387608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11397608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033297.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers, electronics, lasers, high-temperature dry-film lubricants, emery wheels, certain cements, phosphors, paint pigment, catalyst in wood preservatives, and optical equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ca 2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Densité 3.18
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Qualité Réactif