Learn More
Iodure de calcium, ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335907 100 g 100g
11315907 25 g 25g
11325907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11335907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043674.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensible à la lumière et hygroscopique
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.887
Numéro MDL MFCD00010910
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CID PubChem 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nom IUPAC calcium ; diiodure
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Calcium iodide
Point de fusion 784°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Aspect Off-white to pale yellow powder or beads
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Densité 3.956
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 293.89