Learn More
Hydrate de perchlorate de calcium, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321768 250 g 250g
11331768 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11321768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011655.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13477-36-6 | Molecular Formula: CaCl2O8 | Molecular Weight: 238.97 g/mol
Calcium perchlorate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-36-6
Formule moléculaire CaCl2O8
Poids moléculaire (g/mol) 238.97
Numéro MDL MFCD00015971
Clé InChI ZQAOXERLHGRFIC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium perchlorate, calcium diperchlorate, perchloric acid,calcium salt, tetrahydrate 8ci,9ci, hydrated, perchloric acid, calcium salt, perchloric acid, calcium salt 2:1, ca.2clo4, calcium 2+ diperchlorate ion, calcium perchlorate hydrate 250g, perchloric acid calcium salt 2:1e
CID PubChem 61629
Nom IUPAC calcium ; diperchlorate
SMILES [Ca++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium perchlorate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN UN1455
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 238.98 (Anhydrous)
Qualité Réactif