Learn More
Norme de calcium : Ca à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17992346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
400 g
Conditionnement:
200g
400g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992346 200 g 200g
17932906 400 g 400g
17951206 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17992346 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOCA5000200G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de calcium : Ca à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium
CAS 7440-70-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ca
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ca
Formule InChI InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 40.078
Quantité 200 g
Poids de la formule 39,963 g/mol