Learn More
Calcium sulfide, 99% (metals basis excluding Mg), Mg <1%
Product Code. 11335867
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11335867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043646.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
Calcium sulfide is used in phosphors, lubricant additives and luminous paints. It reacts with elemental sulfur to give a lime-sulfur. Further, it is used in ore dressing and flotation agent. In addition to this, it is used as a depilatory in the tanning industry and in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20548-54-3
Molecular Formula CaS
Molecular Weight (g/mol) 72.14
MDL Number MFCD00015990
InChI Key AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30182
IUPAC Name calcium sulfanediide
SMILES [S--].[Ca++]
Specifications
Melting Point (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
UN Number UN3134
Merck Index 14,1707
Solubility Information Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight 72.14
Percent Purity 99%
Odor Stench
Sensitivity Moisture sensitive
Density 2.5 g/mL
Assay (metals basis excluding Mg), Mg <1%
Chemical Name or Material Calcium sulfide
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt