Learn More
Calneuron 1 Antibody, DyLight 350, R&D Systems™
Code produit 18444075 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444075 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444075 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176274UV
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Calneuron 1 Polyclonal antibody specifically detects Calneuron 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Calneuron 1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CABP8, calcium-binding protein 8, calcium-binding protein CABP8, calneuron 1, Calneuron I, calneuron-1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CaBP8. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CaBP8. Amino Acid Squence: CEEPPRSQAPDFPTWEK
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83698
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus