Description
Calpain S1 Polyclonal antibody specifically detects Calpain S1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | Calpain S1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | PE |
| Dilution | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | Calcium-activated neutral proteinase small subunit, Calcium-dependent protease small subunit 1, calcium-dependent protease, small subunit, calpain 4, small subunit (30K), Calpain regulatory subunit, calpain small subunit 1, calpain, small polypeptide, CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1, epididymis secretory sperm binding protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Calpain S1 fragment. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?