Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
Beschreibung
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Spezifikation
Spezifikation
| Viscosity Range | 4000 to 20,000 cSt |
| Calibrated | No |
| Approximate Constant | 20 |
| ASTM Numbers | D 445, D 446 |
| Certifications/Compliance | ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 |
| Size | 600 |
4 week lead-time
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?