Learn More
Invitrogen™ CAP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K61)
Code produit 30829347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829347 100 μL
30826593 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829347 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563958
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: LESLSAESHR PPGNC.
This gene was identified by its similarity to the gene for human adenylyl cyclase-associated protein. The function of the protein encoded by this gene is unknown. However, the protein appears to be able to interact with adenylyl cyclase-associated protein and actin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CAP2
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_2K61
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression Cap2
Numéro d’ordre du gène P40123
Alias de gène 2810452G09Rik; Adenylyl cyclase-associated protein 2; AV045235; CAP 2; CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 (yeast); CAP2
Symboles de gène(s) Cap2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human CAP2 (aa 18-32).
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10486
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG