Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXL Ligand Leakage ELISA
Code produit 18446748 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 dosages
1 dosage
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18446748 1 dosage 1 pièce
18456748 10 dosages 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18446748 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 810328001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1068.00€ / Pack of 1
    Save 42.00€
    3% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXL Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of antibodies or antibody fragments purified using CaptureSelect FcXL Affinity Matrix.
CaptureSelect FcXL Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of antibodies or antibody fragments purified using CaptureSelect FcXL Affinity Matrix. The ligand, a 13 kD recombinant protein, is coupled by multipoint attachment through stable amide bonds to give high chemical stability and low leakage. Even when covalently attached, small amounts of the affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with the protein.
This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The CaptureSelect FcXL Ligand Leakage ELISA can be used as a tool to aid in optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C.
Doser ELISA
Méthode de détection Absorbance at 450 nm
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Gamme de produits CaptureSelect
Type de produit Ligand Leakage ELISA
Type d’échantillon Ligand Leachate
Espèces cibles Not Applicable
À utiliser avec (équipement) Microplate Reader
Quantité 1 dosage
Conditions d’expédition Dry Ice
Cible CaptureSelect FcXL Affinity Ligand
Limite de détection 1 ng/mL
Format Kit