Learn More
MERS-CoV Spike Protein Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18601439 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601439 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601439 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306408H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.32€
    560.70€ / 0.1mL
    Save 78.62€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MERS-CoV Spike Protein Polyclonal specifically detects MERS-CoV Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MERS-CoV Spike Protein
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène MERS S glycoprotein, MERS S1, MERS S2, MERS Spike glycoprotein, MERS Spike Protein, MERS-CoV S glycoprotein, Middle East respiratory syndrome-related coronavirus Spike glycoprotein, Spike glycoprotein, spike protein, Spike RBD, surface glycoprotein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MERS-CoV (Accession#: AFS88936.1; Met1-Trp1297).
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14254594
Espèces cibles MERS-CoV
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus