Learn More
Chlorure de carbamylcholine, TRC
Code produit 30362228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30362228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1759705G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbachol
CAS 51-83-2
Formule moléculaire C6 H15 N2 O2 . Cl
Quantité 5 g
Synonyme Carbachol, 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Choline, chloride, carbamate (6CI,8CI), Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Carbamoyloxyethyl)trimethylammonium chloride, (2-Hydroxyethyl)trimethyl ammonium chloride carbamate, Carbachol chloride, Carbacholin, Carbacholine, Carbacholine chloride, Carbacolina, Carbaminocholine chloride, Carbaminoylcholine chloride, Carbamiotin, Carbamoylcholine chloride, Carbamoylcholine-hydrochloride, Carbamylcholine chloride, Carbastat Intraocular, Carbochol, Carbocholin, Carbocholine, Carbyl, Carcholin, Choline carbamate chloride, Coletyl, Doryl, Doryl (pharmaceutical), Isopto Carbachol, Jestryl, Lentin, Miostat, Moryl, Vasoperif, Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), gamma-Carbamoyl choline chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)N
Nom IUPAC 2-carbimoyloxyéthyl(triméthyl)azaium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Poids de la formule 182.0822