Learn More
R&D Systems™ Carboxypeptidase A2/CPA2 Antibody Pair [HRP]
Code produit 18612990 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612990 5 plaques 5 pièces
18245088 15 plaques 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612990 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP2794755Plates
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Monoclonal Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12.5 pg/mL
Sensibilité du dosage 12.5-800 pg/mL
Doser Sandwich ELISA
Conjugué HRP
Gamme de produits Novus
Type de produit Antibody Pairs
Spécificité This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2.
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA sandwich
Alias de gène carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15
Identification génétique (Entrez) 1358
Symbole de gène(s) CPA2
Espèces hôtes Rabbit/Mouse
Contenus des kits
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL rabbit anti-Carboxypeptidase A2/CPA2 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of mouse anti-Carboxypeptidase A2/CPA2 monoclonal antibody,
  • Standard: Each vial contains 50 ng of recombinant Carboxypeptidase A2/CPA2.
  • Quantité 5 plaques
    État réglementaire RUO
    Conditions de stockage Storage is content dependent.
    Cible Carboxypeptidase A2/CPA2
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve usi ng 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 800 pg/mL is recommended.