Learn More
Tocris Bioscience™ Cardamonin
Code produit 18074042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18074042 50 mg 50mg
18034812 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18074042 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2509/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibitor of NF-κB activation; anti-inflammatory
Chalone analog that display anti-inflammatory activity. Inhibits NO and PGE2 production from LPS- and IFN-γ-induced RAW cells and inhibits TXB2 production via the COX-1 and COX-2 pathways. Inhibits NF-κB activation via inhibition of IκBα degradation and phosphorylation, IκB kinase activation and NF-κB nuclear translocation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19309-14-9
Formule moléculaire C16H14O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Cardamonin
Quantité 50 mg
Poids de la formule 270.28
Pureté >98%
Poids moléculaire 270.284