Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de cartéolol
Code produit 16564404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564404 5 g 5g
16554404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16564404 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464320050
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51781-21-6
Formule moléculaire C16H25ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.84
Numéro MDL MFCD00941499
Clé InChI FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC hydrogen 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Carteolol hydrochloride
Point de fusion 278.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Poids de la formule 328.83