Learn More
CASK Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18602837 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602837 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602837 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241181B
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CASK Polyclonal antibody specifically detects CASK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CASK
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène Calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase, calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family), calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase membrane-associatedguanylate kinase, CAMGUK, CMG, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FGS4CAGH39, FLJ22219, hCASK, LIN2FLJ31914, MICPCH, peripheral plasma membrane protein CASK, Protein lin-2 homolog, TNRC8, trinucleotide repeat containing 8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CASK. The immunogen is located within amino acids 760 - 810 of CASK. Amino Acid Squence: YPIPHTTRPPKKDEENGKN
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8573
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus