Learn More
Caspase-14 Antibody (001), FITC , R&D Systems™
Code produit 18612977 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612977 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612977 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305780F
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Caspase-14 Monoclonal specifically detects Caspase-14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Caspase-14
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 001
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène apoptosis-related cysteine protease, CASP-14, caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 14, apoptosis-related cysteine protease, caspase-14, EC 3.4.22.-, MGC119078, MGC119079, MICE
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Caspase-14 (NP_036246.1; Ser2-Gln242).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Caspases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23581
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG