Learn More
Inhibiteur de caspase 9 III, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456939 1 mg 1mg
15446939 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15456939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65501.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403848-57-7
Formule moléculaire C24H35ClN6O9
Synonyme Ac-LEHD-CMK ;
Specifications
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur puissant et irréversible de la caspase-9
Poids de la formule 587,02
Forme Poudre