Learn More
EMAP-II/AIMP1 Antibody (S01-5A9), Novus Biologicals™
Code produit 18601515 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601515 100 μg 100µL
18687974 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601515 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP319624100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
EMAP-II/AIMP1 Monoclonal antibody specifically detects EMAP-II/AIMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EMAP-II/AIMP1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S01-5A9
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1, EMAP-2, EMAPIImember 1 (endothelialmonocyte-activating), endothelial-monocyte activating polypeptide II, Multisynthase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component p43
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human EMAP-II/AIMP1 (Uniprot # Q12904)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9255
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG