Description
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
Spécification
Spécification
| Antigène | CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 |
| Applications | Sandwich ELISA Capture |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 004 |
| Conjugué | Biotin |
| Dilution | ELISA, Sandwich ELISA |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (AAB51134.1; Arg22-Asn120). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?