Learn More
CD11c Armenian Hamster anti-Mouse, RB780, Clone: HL3, BD OptiBuild™
Code produit 32188579 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32188579 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32188579 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 755338
 Article restreint
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD11c
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone HL3
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RB780
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène Cd11c; Itgax; Integrin alpha-X; Integrin αX; Cr4; Complement receptor 4
Espèces hôtes Armenian Hamster
Immunogène C57BL/6 Mouse Intestinal Intraepithelial Lymphocytes
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16411
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light.Do not freeze.The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography.The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 λ2