Learn More
CD163 Antibody (CL10658), R&D Systems™
Code produit 18611284 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 ul
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611284 100 μg 100µL
18621955 25 ul 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611284 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321179100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD163
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL10658
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gène CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of Q86VB7. Actual immunogen sequence is proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9332
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus