Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (basiliximab) - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 30045032 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30045032 50 μg 50µg
30045974 1 mg 1mg
30046177 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30045032 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32860150ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD25/IL-2R alpha
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone basiliximab
Conjugué Unconjugated
Formule Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Numéro d’ordre du gène P01589
Alias de gène CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Espèces hôtes Human
Immunogène IL-2Ra/ CD25
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3559
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus