Learn More
CD300e/LMIR6 Antibody (233810), FITC, Novus Biologicals™
Code produit 18608203 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608203 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608203 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2705F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Save 96.93€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rat Monoclonal Antibody
CD300e/LMIR6 Monoclonal specifically detects CD300e/LMIR6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD300e/LMIR6
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 233810
Conjugué FITC
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD300 antigen like family member E, CD300 antigen-like family member E, CD300e antigenPIgR-2, CD300e molecule, CD300LEPIgR2, CLM-2, CLM2CMRF35-A5, CMRF35A5, CMRF35-like molecule 2, Immune receptor expressed on myeloid cells 2, IREM2IREM-2, Poly-Ig receptor 2, Polymeric immunoglobulin receptor 2
Espèces hôtes Rat
Immunogène Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300e/LMIR6
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 342510
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a