Learn More
CD31 (PECAM-1), Mouse Anti-Human, RY610, Clone: MBC 78.2 (also known as PECAM-1.2; 1.2), BD OptiBuild™
Code produit 31791189 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg;
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31791189 50 μg; 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31791189 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 758961
 Article restreint
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
CD31 (PECAM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD31 (PECAM-1) in Human (Tested in Development) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD31 (PECAM-1)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone MBC 78.2 (also known as PECAM-1.2; 1.2)
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RY610
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène PECAM-1; PECAM1; EndoCAM; GPIIA'
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human CD31
Quantité 50 μg;
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5175
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ