Learn More
CD45R Mouse anti-Rat, BUV737, Clone: HIS24, BD Biosciences™
Code produit 17200045 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17200045 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17200045 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 748446
 Article restreint
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
CD45R Monoclonal antibody specifically detects CD45R in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD45R
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone HIS24
Conjugué Brilliant Ultraviolet 737
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Low-Density Cells from AO/G Rat Peyer's Patches
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ