Learn More
CD8 Antibody (UCH-T4) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Code produit 30171912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171912 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30171912 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP250468JF669
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD8
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone UCH-T4
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CD8 Antibody (UCH-T4) was developed against thymocytes followed by Sezary T cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 925
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus