Learn More
CD81 Antibody (454720), DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18601680 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601680 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601680 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4615L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.35€
    645.75€ / 0.1mL
    Save 108.60€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD81 Monoclonal specifically detects CD81 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD81
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 454720
Conjugué DyLight 550
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CD81, Accession # P60033
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 975
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus