Learn More
Sel de sodium de céfazoline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476809 5 g 5g
15466809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15476809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65274.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes
Inhibits bacterial cell wall synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27164-46-1
Formule moléculaire C14H16N8NaO4S3
Poids moléculaire (g/mol) 479.504
Numéro MDL MFCD00056883
Clé InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonyme Cefamedin
CID PubChem 131673922
Nom IUPAC (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefazolin sodium salt
Type Cefazolin Sodium Salt
Forme physique Powder
Point de fusion 170°C to 172°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Beilstein 3585038
Merck Index 14,1917
Poids de la formule 476.48