Learn More
TOKU-E™ Cefotaxime ReadyMade™ Solution
Description
- CAS Number: 64485-93-4
- Molecular Formula: C16H16N5NaO7S2
- Molecular Weight: 447.45 g/mo
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Semi-synthetic (Acremonium sp.)
- Spectrum: Cefotaxime Sodium has broad-spectrum activity against a wide variety of Gram-positive and Gram-negative bacteria. However, unlike many cephalosporin antibiotics, Cefotaxime Sodium is not effective against Pseudomonas aeruginosa
- Mechanism of Action: Like β-lactams, cephalosporins interfere with PBP (penicillin binding protein) activity involved in the final phase of peptidoglycan synthesis. PBPs are enzymes which catalyze a pentaglycine crosslink between alanine and lysine residues providing additional strength to the cell wall. Without a pentaglycine crosslink, the integrity of the cell wall is severely compromised and ultimately leads to cell lysis and death. Resistance to cephalosporins is commonly due to cells containing plasmid encoded β-lactamases. Cefotaxime Sodium however, is largely resistant to β-lactamases
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefotaxime |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 64485-93-4 |
| Source | Semi-synthetic (Acremonium sp.) |
| Conditionnement | 2 mL plastic vial |
| Stérilisée par filtration | Yes, 0.22 μm |
| Stérilité | Sterile |
| Couleur | Colorless |
| Concentration | 100 to 105 mg/mL |
| Quantité | 10 x 1 ml |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?