Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage
Code produit 11392023 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11392023 100 mm 3 mm 2,2 μm 1 pièce
11331803 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11341803 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11351803 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
12863323 100 mm 3 mm 3 μm -
11342073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11371993 30 mm 3 mm 2,2 μm 1 pièce
11361993 150 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11351993 100 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11341993 50 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11381973 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11351933 250 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11331923 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 pièces
11361733 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 pièces
11391903 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11301893 75 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11361863 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11351813 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11321803 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11311803 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11301803 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11392023 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 072627
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser pour la séparation en phase inverse des composés basiques ou pharmaceutiques à l’aide de phases mobiles hautement aqueuses.
Résolvez une grande variété d’analytes polaires et apolaires avec les colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage (PA). Ces colonnes en phase inverse, enrobées de sulfonamide, offrent une sélectivité unique et une excellente forme de pic pour les analytes acides, basiques et neutres. En outre, la surface légèrement hydrophile, qui reste en contact avec les phases mobiles uniquement aqueuses, annule les problèmes de démouillage courants dans les colonnes en phase inverse C18 conventionnelles. Utilisez les colonnes Acclaim PA pour des séparations efficaces de bases et d’acides nucléiques ou de composés pharmaceutiques à l’aide de phases mobiles hautement aqueuses.
Sélectivité unique pour la séparation des analytes polaires et apolaires
  • Faible activité du silanol pour une excellente forme de pic avec des composés de base
  • Haute sélectivité des molécules aromatiques hydrophobes
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour des pH compris entre 2 et 8
  • Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
  • Également disponibles au format RSLC 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies endcapping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec LC/MS et RSLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 700 bar
Granulométrie 2,2 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L60
Phase stationnaire Polaire intégrée
Matériau de remplissage Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Taux de carbone 17%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.