Learn More
Celite™ S, filter aid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15670830
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 kg
5 kg
Packaging:
Fiberboard Box
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
61790-53-2
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
61790-53-2
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
Filter aid, dried, untreated
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Gray
Quantity 1 kg
Packaging Poly Bottle
UN Number NONH for all modes of transport
Chemical Name or Material Celite™ S