Learn More
Corning™ cellgro™ MEM
Marque:  Corning™ 15-015-CVR
Informations supplémentaires : Poids : 3.76000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15363551
  • 217.80€ / 6 pièces
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-04-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Milieu de culture cellulaire
• Les solutions salines tamponnées Corning™ pour culture cellulaire ont un pH et une concentration saline physiologiques (après dilution appropriée). Elles sont utilisée seules ou combinées à d’autresagents pour le lavage des tissus et des cellules. Les solutions salines tamponnées les plus courantes sont à base de sodium, potassium, calcium, magnésium ou chlorure. Elles fournissent aux cellules de l’eau et des ions inorganiques, tout en maintenant un pH physiologique et une pression osmotique. Bien que les formules originales aient été modifiées plusieurs fois dans le but de produire des milieux entièrement définis, les solutions salines discrètes jouent encore un rôle important pour la recherche sur la culture tissulaire. Les fonctions de base de ces solutions, c’est-à-dire, maintenir le pH et l’équilibre osmotique dans le milieu et fournir aux cellules l’eau et les ions inorganiques essentiels, sont aussi importantes aujourd’hui que lors de leur premier développement, il y a un siècle
Spécification
Spécification
1X
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics
w/o L-glut Ca Mg
Liquid
<0.25EU/mL
Phenol Red, L-Methionine, Sodium Bicarbonate
6Pack
2 to 8°C
Vidéos