Learn More
Cellpath Black Diamond™ Couteaux de pathologie jetables
Code produit 16244822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 po
4 po
4, 6, 8, 10, 12 po
6 po
8 po
Type de produit:
Brain Knife
Couteau à cartilage
Couteau à découper
Ensemble de couteaux assortis
Lame macro
Conditionnement:
10 kits
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Type de produit Conditionnement
16244822 12 po Brain Knife -
30226221 4 po Couteau à cartilage 10 pièces
30226222 6 po Couteau à découper 10 pièces
16368486 8 po Lame macro -
30226226 4, 6, 8, 10, 12 po Ensemble de couteaux assortis 10 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16244822 Fournisseur Cellpath Code fournisseur CAA120101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.69€
    85.03€ / Pack of 10
    Save 21.66€
    20% Off
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Une alternative sûre et éprouvée au réaffûtage des lames d'autopsie. CellPath Black Diamond™ Les couteaux de pathologie jetables sont disponibles en cinq tailles différentes et sont dotés d'une lame doublement affûtée en acier inoxydable Sheffield de haute qualité et d'un manche moulé avec protège-doigts.
  • Présente des lames en acier inoxydable Sheffield à double aiguisage
  • Poignée moulée avec protège-doigts pour plus de sécurité
  • L’élimination complète du couteau et du manche élimine les problèmes d’ajustement de la lame de remplacement et garantit un environnement sans contamination
  • Disponible en cinq types et longueurs différents (cartilage, couteaux de taille, macro, poumons et cérébrales) pour permettre au pathologiste de choisir facilement la taille optimale de couteau pour n’importe quel usage
  • Fourni en paquets de 10 ou en paquet assorti contenant deux couteaux de chaque type et longueur
Spezifikation
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Brain Knife
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30.4 cm
Jetable Usage unique
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.