Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329387 25 g 25g
11319387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11329387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040227.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15750-47-7
Formule moléculaire C6Ce2O12
Poids moléculaire (g/mol) 544.29
Numéro MDL MFCD00013082
Clé InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
CID PubChem 91998046
Nom IUPAC dicerium(3+) trioxalate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) oxalate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2001
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Poids de la formule 544.29 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%