Learn More
Sulfate d’ammonium de cérium(IV) dihydraté, ACS, 94 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349337 1 kg 1kg
11329337 250 g 250g
11339337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11349337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040194.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate is an oxidizing agent in organic synthesis and it is used as an analytical reagent, in thin-layer chromatography for the detection of anti-depressant drugs in human blood and urine samples. It is used to wet etch the Co catalyst and synthesis of carbon Nanotubes. It is used in medical and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-47-9
Formule moléculaire (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Numéro MDL MFCD00149417
Synonyme Ammonium cerium sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Point de fusion 130°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Aspect Yellow crystalline
Plage de pourcentage du dosage 94% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water and insoluble in ethanol.
Poids de la formule 632.56 (596.53 Anhydrous)
Qualité ACS