Learn More
Norme de cérium : Ce à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17937789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17937789 500 mL 500mL
17997999 250 mL 250mL
17959009 100 mL 100mL
17927209 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17937789 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPCEN500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de cérium : Ce à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium
CAS 7440-45-1
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Cerium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ce
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ce
Formule InChI InChI=1S/Ce
SMILES [Ce]
Nom IUPAC cérium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 140.116
Quantité 500 mL
Poids de la formule 139,905 g/mol